Key Documents
68922
Supelco
Picroside II
analytical standard
동의어(들):
(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-Hexahydro-6-[(4-hydroxy-3-methoxybenzoyl)oxy]-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl-β-D-glucopyranoside, 6-Vanillylcatalpol, Amphicoside II, Vanilloyl catalpol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H28O13
CAS Number:
Molecular Weight:
512.46
EC Number:
UNSPSC 코드:
85151701
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
형태
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1[C@@H](O)[C@H](O)C(CO)O[C@H]1O[C@@H]2OC=C[C@]3([H])[C@@]2([H])[C@](O4)(CO)[C@@H]4[C@H]3OC(C5=CC=C(O)C(OC)=C5)=O
InChI
1S/C23H28O13/c1-31-12-6-9(2-3-11(12)26)20(30)34-18-10-4-5-32-21(14(10)23(8-25)19(18)36-23)35-22-17(29)16(28)15(27)13(7-24)33-22/h2-6,10,13-19,21-22,24-29H,7-8H2,1H3
InChI key
AKNILCMFRRDTEY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Phytochemical found in Traditional Chinese Medicine herbal preparations. Picroside II, a glucoside, is reported to have hepatoprotective, cardioprotective, and neuroprotective properties.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)