주요 문서
PHL89758
Picroside I
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-Hexahydro-6-hydroxy-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl-β-D-glucopyranoside 6-[(2E)-3-phenyl-2-propenoate], 6′-Cinnamoylcatalpol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H28O11
CAS Number:
Molecular Weight:
492.47
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
powder
제조업체/상표
PhytoLab
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(/C=C/C2=CC=CC=C2)=O)O[C@H]1O[C@@H]3OC=C[C@]4([H])[C@@]3([H])[C@](O5)(CO)[C@@H]5[C@H]4O
InChI
1S/C24H28O11/c25-11-24-16-13(17(27)21(24)35-24)8-9-31-22(16)34-23-20(30)19(29)18(28)14(33-23)10-32-15(26)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,13-14,16-23,25,27-30H,10-11H2/b7-6+/t13-,14-,16-,17+,18-,19+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI key
XZGPUOQGERGURE-LUVHZPKESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
생화학적/생리학적 작용
Phytochemical found within a Traditional Chinese Medicine herbal preparation. Picroside I, an iridoid glycoside, is a hepatoprotective agent.
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)