주요 문서
60470
Sigma-Aldrich
Potassium permanganate
purum p.a., ≥99.0% (RT), fine crystals
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
KMnO4
CAS Number:
Molecular Weight:
158.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352312
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
purum p.a.
분석
≥99.0% (RT)
양식
fine crystals
반응 적합성
reagent type: oxidant
음이온 미량물
chloride, chlorate (as Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Suitable for heterogeneous oxidations.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Brain
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1097-1097 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 227-227 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1047-1047 (1994)
Crown polyether chemistry. Potassium permanganate oxidations in benzene.
Sam DJ and Simmons HE.
Journal of the American Chemical Society, 94(11), 4024-4025 (1972)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 622-622 (1994)