Key Documents
57513
Supelco
OQ/PV and Installation Kit for API MS
suitable for mass spectrometry (MS)
동의어(들):
API MS Qualification Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
NA.21
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
mass spectrometry (MS): suitable
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
Flash Point (°F)
35.6 °F
Flash Point (°C)
2 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)