주요 문서
52993
Supelco
Isovaleryl-L-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9)
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(trimethyl-d9) isovaleryl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12D9H14NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
254.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (TLC)
광학 활성
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0..1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](OC(CC(C)C)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t10-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
InChI key
IGQBPDJNUXPEMT-GRZYHZONSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)