주요 문서
92439
Supelco
Decanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17D3H30NO4
Molecular Weight:
318.47
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NB.21
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99.0% (LC-MS)
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)