53230
Octanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxooctyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) octanoyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15D3H26NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
290.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (TLC)
광학 활성
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99.0%
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h13H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1/i2D3
InChI key
CXTATJFJDMJMIY-SZIUSNIFSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.