주요 문서
52256
Supelco
(±)-Diclofop
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
(RS)-2-[4-(2,4-Dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H12Cl2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
327.16
Beilstein:
2338390
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
구성
carbon content, 54.0-56.2%
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
CC(Oc1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12Cl2O4/c1-9(15(18)19)20-11-3-5-12(6-4-11)21-14-7-2-10(16)8-13(14)17/h2-9H,1H3,(H,18,19)
InChI key
OOLBCHYXZDXLDS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)