뒤로
(±)-Diclofop
동의어:
(
RS
)-2-[4-(2,4-Dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acid
실험식(Hill 표기법):
C
15
H
12
Cl
2
O
4
CAS Number:
40843-25-2
Molecular Weight:
327.16
Products
제품 카테고리
pesticides (2)
브랜드
Supelco (2)
화학식량
Manufacturer
Product Line
순도
형식
화학적 조성
품질 수준
Application
참조 재료 유형
특수 등급
analytical standard (1)
certified reference material (1)
Technique
제품 필터
Showing 1-2 of 2
비교
제품 번호
설명
가격
52256
(±)-Diclofop,
PESTANAL
®
, analytical standard
확장
가격 보기
74011
(±)-Diclofop,
certified reference material,
Trace
CERT
®
, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland