주요 문서
43825
Supelco
Salicylic acid (phenyl-13C6)
analytical standard
동의어(들):
2-Hydroxybenzoic acid (phenyl-13C6)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(HO)13C6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
144.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.5% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
158-161 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
형식
neat
질량 이동
M+6
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-IDEBNGHGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
분석 메모
LC-MS identity conforms
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
314.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
157 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)