43530
Reserpine Standard for LC-MS
analytical standard, for LC-MS
동의어(들):
Reserpine, (3β, 16β, 17α, 18β, 20α)-11,17-Dimethoxy-18-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy]yohimban-16-carboxylic acid methyl ester
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
5 mg/L in water: isopropyl alcohol (1:1)
기술
LC/MS: suitable
mp
~265 °C (dec.)
적합성
corresponds for mass spectrometry
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5cc(OC)ccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6
InChI
1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
InChI key
QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
71.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22.0 °C - closed cup