주요 문서
42036
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitrobenzyl chloride
purum, ≥97.0% (AT)
동의어(들):
α-Chloro-3,5-dinitrotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(O2N)2C6H3CH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
216.58
Beilstein:
2506587
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
purum
Quality Level
분석
≥97.0% (AT)
mp
79-82 °C (lit.)
작용기
chloro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(CCl)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5ClN2O4/c8-4-5-1-6(9(11)12)3-7(2-5)10(13)14/h1-3H,4H2
InChI key
SMJODKZAFKWUJG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3,5-Dinitrobenzyl chloride was used in the synthesis of double-spanned double cavity calix[4]arenes. It was used in the fuorescence flow immunoassay for the detection of 4-nitrophenol.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Calixarenes. 27. Synthesis, characterization, and complexation studies of double-cavity calix [4] arenes.
Gutsche CD and See KA.
The Journal of Organic Chemistry, 57(16), 4527-4539 (1992)
Competitive flow immunoassay with fluorescence detection for determination of 4-nitrophenol.
Nistor C, et al.
Analytica Chimica Acta, 426(2), 185-195 (2001)