주요 문서
32887
Supelco
4-tert-Octylphenol diethoxylate solution
1 μg/mL in acetone, analytical standard
동의어(들):
2-{2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy}ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H30O3
CAS Number:
Molecular Weight:
294.43
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
농도
1 μg/mL in acetone
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCO)cc1
InChI
1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3
InChI key
LBCZOTMMGHGTPH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sigma-Aldrich offers 4-tert-octylphenol diethoxylate solution (1 μg/mL in acetone) for a wide range of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analyzes.
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.4 °F
Flash Point (°C)
-17 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)