주요 문서
262013
Sigma-Aldrich
trans-4-Stilbenemethanol
동의어(들):
4-Hydroxymethylstilbene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=CHC6H4CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
210.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
양식
powder or crystals
Quality Level
mp
155-160 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
OCc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-11,16H,12H2/b7-6+
InChI key
ARFYUEZWYRMBSO-VOTSOKGWSA-N
유전자 정보
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)