Key Documents
07553
Supelco
Diethyl maleate
analytical standard
동의어(들):
Maleic acid diethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OCOCH=CHCOOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
172.18
Beilstein:
1100825
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
5.93 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 14 °C)
분석
≥96.5% (GC)
autoignition temp.
662 °F
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.440-1.442
n20/D 1.441 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
GF97884499GF18138371GF98536551
Aluminum rod, 17.0 mm diameter, length 200 mm, high purity 99.99+%
GF22527727
Aluminum
Aluminum rod, 17.0 mm diameter, length 50 mm, high purity 99.99+%
GF97884499
Aluminum
Aluminum rod, 4.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99.95%
GF18138371
Aluminum
Aluminum rod, 3.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99.95%
GF98536551
Aluminum
manufacturer/tradename
Goodfellow 225-277-27
manufacturer/tradename
Goodfellow 978-844-99
manufacturer/tradename
Goodfellow 181-383-71
manufacturer/tradename
Goodfellow 985-365-51
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
bp
2460 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
200.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93.4 °C - closed cup
  • 가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
    시험 성적서(COA)