Key Documents
05983
Sigma-Aldrich
O-Allylhydroxylamine hydrochloride
≥98.0% (AT)
동의어(들):
O-(2-Propenyl)hydroxylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHCH2ONH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
109.55
Beilstein:
3552394
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (AT)
mp
~170 °C (dec.)
SMILES string
Cl.NOCC=C
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c1-2-3-5-4;/h2H,1,3-4H2;1H
InChI key
XIQUJVRFXPBMHS-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Useful intermediate; e.g. cyclization of O-allyloximes to give pyridines
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
H. Irie et al.
Heterocycles, 12, 771-771 (1979)
T. Kusumi et al.
Synthesis, 221-221 (1979)
J. Koyama et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 31, 2601-2601 (1983)