주요 문서
05388
Supelco
Metolachlor Metabolite CGA 50267 (racemate)
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-DL-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H17NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
207.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=C(NC(C)C(O)=O)C(CC)=CC=C1
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)