주요 문서
01419
Supelco
1,2-Propanediamine-1,2,3-13C3,1-15N hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3H1015NN · 2HCl
Molecular Weight:
151.02
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
동위원소 순도
≥99.0%
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥97.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
[13CH3][13CH](N)[13CH2][15NH2]
InChI
1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
AOHJOMMDDJHIJH-JCDJMFQYSA-N
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)