주요 문서
485284
Sigma-Aldrich
Acetyl -2-13C bromide
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3COBr
CAS Number:
Molecular Weight:
123.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
75-77 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
density
1.677 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[13CH3]C(Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1
InChI key
FXXACINHVKSMDR-OUBTZVSYSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)