주요 문서
04542
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-3,4-dimethoxy-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-3-(Boc-amino)-3-(3,4-methoxyphenyl)propionic acid, Boc-3,4-dimethoxy-D-β-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H23NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
325.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
색상
white
mp
142-146 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO6/c1-16(2,3)23-15(20)17-11(9-14(18)19)10-6-7-12(21-4)13(8-10)22-5/h6-8,11H,9H2,1-5H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
InChI key
NOEVPXYRCVCOIV-NSHDSACASA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)