주요 문서
06939
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-2-methyl-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-methylphenyl)propionic acid, Boc-2-methyl-D-β-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H21NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
279.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
powder
색상
white
mp
158-160 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cc1ccccc1[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-5-6-8-11(10)12(9-13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
WWDMSBGBNGEQDH-LBPRGKRZSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)