03950590
Epicatechin gallate
primary reference standard
동의어(들):
(−)-Epicatechin gallate, (−)-cis-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol 3-gallate, (−)-cis-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane 3-gallate, 3-O-Galloylepicatechin
About This Item
추천 제품
Grade
primary reference standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
HWI
응용 분야
food and beverages
저장 온도
−20°C
SMILES string
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,19,21,23-29H,8H2/t19-,21-/m1/s1
InChI key
LSHVYAFMTMFKBA-TZIWHRDSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)