주요 문서
02568
Sigma-Aldrich
cis-1-Bromo-2-ethoxyethylene
technical, ~85% (GC)
동의어(들):
cis-2-Ethoxyvinyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
151.00
Beilstein:
1719935
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Quality Level
분석
~85% (GC)
refractive index
n20/D 1.474
bp
139-142 °C
density
1.42 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
bromo
ether
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCO\C=C/Br
InChI
1S/C4H7BrO/c1-2-6-4-3-5/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
InChI key
BCFCTTHZFYZOHT-ARJAWSKDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Used to prepare the lithium compound
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
125.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
52 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
K.S.Y. Lan et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 1595-1595 (1978)