주요 문서
02430
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
≥98.0% (T)
동의어(들):
Sodium-ethanesulfonate monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2SO3Na·H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
150.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
설명
anionic
분석
≥98.0% (T)
mp
248-256 °C (lit.)
작용기
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[H]O[H].CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S.Na.H2O/c1-2-6(3,4)5;;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
ZWDIDBOOWLDXON-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)