주요 문서
8.20016
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonic acid
for synthesis
동의어(들):
Ethanesulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H6O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
110.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
209-843-0
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
≥98.0% (acidimetric)
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
liquid
bp
136-140 °C/3 hPa
mp
-17 °C
density
1.34 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)/p-1
InChI key
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.340 - 1.345
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup