주요 문서
00496
Sigma-Aldrich
cis-4-Hepten-1-ol
≥95.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
114.19
Beilstein:
1840300
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
39020352
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0%
refractive index
n20/D 1.445
bp
78 °C/23 mmHg (lit.)
density
0.850 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
CC\C=C/CCCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,8H,2,5-7H2,1H3/b4-3-
InChI key
CUKAXHVLXKIPKF-ARJAWSKDSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)