주요 문서
Z279234
Sigma-Aldrich
Nalgene® automatic self-zeroing burette
volume 50 mL
동의어(들):
automatic burettes, burettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
material
acrylic
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 3640-0050
부피 측정 범위
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear burettes are an easy-to-use, durable alternative to glass. Repeatable, accurate results meet the requirements of ASTM E 287. Includes acrylic burette, Nalgene tubing, and LDPE squeeze bottle with PP closure.
경고
Do not use with alcohols, organic solvents, ammonium hydroxide, or hydrofluoric acid.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)