BR23819
BRAND® compact automatic BLAUBRAND® burette, without support/clamp
volume 10 mL, accuracy: ±0.02 mL, with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
동의어(들):
Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Automatic Burettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
추천 제품
material
clear borosilicate glass 3.3 (burette tube with Schellbach stripe, grad. in blue)
특징
class AS
subdivision 0.02 mL
PTFE stopcock with precision tip
with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
제조업체/상표
BRAND 23819
부피 측정 범위
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
뷰렛 길이
775 mm
용적
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Class AS, DE-M marking Boro 3.3, detachable PTFE stopcock. DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex). All BLAUBRAND® automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.