Key Documents
30-5440
Sigma-Aldrich
Turbidity standard solution
turbidity 1000 NTU
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
형태
liquid
재고 정보
available only in Japan
농도
1.0 mg/mL kaolin
혼탁도
1000 NTU
저장 온도
15-25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable