주요 문서
28-3360
Sigma-Aldrich
Sodium metasilicate nonahydrate
CP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Na2O3Si · 9H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
284.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
Grade:
CP
양식:
solid
Grade
CP
양식
solid
재고 정보
available only in Japan
pH
12.4 (10 g/L)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.9H2O/c;;1-4(2)3;;;;;;;;;/h;;;9*1H2/q2*+1;-2;;;;;;;;;
InChI key
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)