주요 문서
28-0370
Sigma-Aldrich
Schneider′s aceto-carmine
동의어(들):
Carmine solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
Grade
SAJ special grade
양식
liquid
재고 정보
available only in Japan
저장 온도
15-25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합성
nuclear staining
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1