주요 문서
21-0925
Sigma-Aldrich
Nelson colour reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
양식
liquid
재고 정보
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)