주요 문서
19-2060
Sigma-Aldrich
meta-Phosphoric acid
SAJ special grade, ≥37.0% HPO3 basis
동의어(들):
Metaphosphoric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HPO3)n
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
Grade
SAJ special grade
양식
crystalline
재고 정보
available only in Japan
농도
≥37.0% (HPO3)
solubility
water: miscible
density
2 g/cm3
SMILES string
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChI key
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)