주요 문서
13-2295
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine hydrochloride solution
10 % (w/v), suitable for iron determination
동의어(들):
Hydroxylammonium chloride solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352101
양식
liquid
재고 정보
available only in Japan
농도
10 % (w/v)
dilution
(for analytical testing)
적합성
suitable for iron determination
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)