주요 문서
11-0220
Sigma-Aldrich
Field′s reagent (B)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352106
형태
liquid
재고 정보
available only in Japan
저장 온도
15-25°C
적합성
blood stain
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable