Key Documents
05-5560
Sigma-Aldrich
Colour standard solution
JIS (color standard), JIS: 1000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
Agency
JIS (color standard)
재고 정보
available only in Japan
색상
JIS: 1000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable