주요 문서
TX1276
Supelco
Trifluoroacetic acid
HPLC
동의어(들):
Perfluoroacetic Acid, TFA, TFA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
114.02
Beilstein:
742035
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
EC 인덱스 번호:
200-929-3
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99.9%
양식
liquid
기술
HPLC: suitable
불순물
≤0.05% Water
증발 잔류물
≤0.005%
색상
APHA: ≤5
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
solubility
soluble 10 g/mL
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
양이온 미량물
Fe: ≤0.0001%
UV 흡수
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 254 nm Amax: ≤0.01
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
HPLC
TX1276-0004 contains 10 x 4mL ampoules/pk
TX1276-4 is packaged in poly coated glass bottles
분석 메모
Assay99.9% minChloride (Cl)0.001% maxColor (APHA)5 maxEvaporation residue0.005% maxFluoride (F)0.001% maxFormClear liquidIron (Fe)0.0001% maxSulfate (SO4)0.001% maxUV Absorbance (0.1%, 1 cm, H2O, 230 nm)0.15AU maxUV Absorbance (0.1%, 1 cm, H2O, 254 nm)0.01AU maxWater (H2O)0.05% max
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup