product name
Tetrahydrofuran, No Stabilizer, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Grade
HPLC grade
Quality Level
Agency
meets USP/NF
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
OmniSolv®
분석
≥99.9% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
610 °F
유통기한
12 mo. (from manufacture date)
expl. lim.
1.8-11.8 %
기술
HPLC: suitable
불순물
≤0.02% Peroxide (as H2O2)
≤0.02% Water (H2O)
≤0.8 μeq/g Titrable acid
증발 잔류물
≤2 ppm
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
전이 온도
flash point -20 °C
solubility
water: miscible
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤212 nm
UV 흡수
λ: 212 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
응용 분야
general analytical
배송 상태
ambient
저장 온도
no temp limit
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
제조 메모
분석 메모
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-21.2 °C - closed cup