제품명
Tetrahydrofuran Non-UV, OmniSolv®
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
OmniSolv®
분석
≥99.9% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
610 °F
포함
0.0140--0.0310% BHT as stabilizer
expl. lim.
1.8-11.8 %
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
불순물
≤0.01% Peroxide (as H2O2)
≤0.03% Water (H2O)
≤1.0 μeq/g Titrable acid
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
전이 온도
flash point -21.5 °C
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
제조 메모
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-21.2 °C - closed cup