주요 문서
TX0278
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99% (GC), reagent
동의어(들):
Tetrahydrofuran, Diethylene oxide, THF, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8O
CAS Number:
Molecular Weight:
72.11
Beilstein:
102391
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191504
EC 인덱스 번호:
203-726-8
분석:
≥99% (GC)
bp:
65-67 °C (lit.)
vapor pressure:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
제품명
Tetrahydrofuran 99%, Reagent
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
불순물
≤0.05% Water (H2O)
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
전이 온도
flash point -21.5 °C
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC): 99% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-21.2 °C - closed cup