Key Documents
SX0206A
Supelco
Silver nitrate solution
0.10N
동의어(들):
Silver nitrate solution, normality
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
AgNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
169.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
51473502
Agency
traceable to NIST
pH
4-5 (20 °C in H2O)
배송 상태
ambient
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Silver nitrate solution (0.10N)
SX0206A-2 500ml Glass Bottle
규격
Tolerance: ±0.0001N
분석 메모
Color Limit: "10 max."
픽토그램
Health hazardCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable