주요 문서
ST1662
Sigma-Aldrich
Anti-BCL9 Mouse mAb (2D4)
liquid, clone 2D4, Calbiochem®
동의어(들):
Anti-β-cell CLL/Lymphoma 9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2D4, monoclonal
양식
liquid
미포함
preservative
종 반응성
human
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG1
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... BCL9(607)
일반 설명
Anti-BCL9, mouse monoclonal, clone 2D4, recognizes the BCL9 protein in HeLa cells. It is validated for ELISA, Western blotting, and immunocytochemistry.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the BCL9 protein.
Recognizes the BCL9 protein in HeLa cells.
면역원
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 1036-1136 human BCL9, expressed as a GST fusion protein
경고
Toxicity: Regulatory Review (Z)
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable