주요 문서
PX1815
Supelco
n-Propyl Alcohol
GR
동의어(들):
n-Propyl Alcohol, 1-Propanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H8O
CAS Number:
Molecular Weight:
60.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
EC 인덱스 번호:
200-746-9
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98% (GC)
형태
liquid
증발 잔류물
≤0.01%
색상
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
전이 온도
flash point 15 °C
density
0.8 g/cm3 at 20 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
GR
분석 메모
Assay (GC): 98.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.01% max
Form: Clear liquid
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
71.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22 °C - closed cup