주요 문서
PX0427
Supelco
Petroleum Ether BP 65-100°C
Reagent
동의어(들):
Petroleum ether, Ligroine,Petroleum Spirit, Ligroine, Petroleum benzin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
EC 인덱스 번호:
232-453-7
Quality Level
형태
liquid
증발 잔류물
≤0.001%
색상
APHA: ≤10
bp
60-90 °C
전이 온도
flash point -7 °C
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent
분석 메모
AcidTo pass testAppearanceTo pass testBoiling range60-90°CColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxHeavy oils and fatsTo pass testOdorTo pass testSulfur compounds (Doctor test)Negative
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
19.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-7 °C - closed cup