주요 문서
NSRULER-10100
Millipore
Volume Indicator Ruler, 100 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104105
eCl@ss:
36101790
material
PVC
제품 라인
NovaSeptum®
제조업체/상표
NovaSeptum®
길이
169 mm ± 1
325 mm ± 1 mm
너비
30.0 mm ± 1.0 mm
30 mm (±1)
두께
30 μm (±1)
30 μm ± 1 μm
적합성
suitable for sampling
응용 분야
sterile sampling
호환성
NovaSeptum® flat bag, 100 mL
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 100 mL
법적 정보
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany