주요 문서
MXRJ500TLA
Millipore
500 L Power MIX sst carrier w/temp sensor, load cells, ASME
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
material
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Quality Level
파라미터
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
높이
1564 mm
61.56 in. (1563,8 mm)
너비
46.75 in. (1187,5 mm)
깊이
54.75 in. (1390.7 mm)
중량
920 lb (417 kg)