주요 문서
MXRJ1000TA
Millipore
1000 L Power MIX sst carrier w/temp sensor, ASME
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
material
304L stainless steel leg(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Quality Level
파라미터
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
높이
1978 mm
77.84 in. (1977,5 mm)
너비
54.28 in. (1379 mm)
깊이
56.88 in. (1444.6 mm)
중량
1490 lb (676 kg)