주요 문서
MIXU200L102
Millipore
Mobius® 200L Mixer Carrier
unjacketed
동의어(들):
Mobius® 200L mixer carrier, unjacketed
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
material
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Quality Level
파라미터
4-40 °C temperature
높이
131 cm (51.6 in.)
너비
93.8 cm (36.9 in.)
깊이
79.4 cm (31.3 in.)
중량
220 kg (485 lb)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany