MABN72
Anti-DLG4 Antibody
mouse monoclonal, K28/86
동의어(들):
discs, large homolog 4 (Drosophila), discs large homolog 4, disks large homolog 4, Tax interaction protein 15, post-synaptic density protein 95, Postsynaptic density protein 95, Synapse-associated protein 90
About This Item
추천 제품
제품명
Anti-pan-MAGUK Antibody, clone K28/86, clone K28/86, from mouse
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
K28/86, monoclonal
종 반응성
rat
종 반응성(상동성에 의해 예측)
human (immunogen homology), mouse (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG1λ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DLG4(1742)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot of this antibody was successfully used by an independent laboratory in IP. (Rasband, M., et al. (2002). The Journal of Cell Biology. 159(4):663–672.)
Neuroscience
Signaling Neuroscience
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected members of the MAGUK protein family on 10 µg of rat brain tissue lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Rat brain tissue lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable