추천 제품
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
양식
liquid
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.376 (lit.)
bp
60-80 °C (lit.)
전이 온도
flash point -7 °C
density
0.656 g/mL at 25 °C (lit.)
0.67-0.69 g/mL at 25 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Practical
분석 메모
Boiling range60-90°CColor (APHA)10 maxDensity at 25°C0.67-0.69g/mLFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
19.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-7 °C - closed cup